Få mere at vide
3-methyl-2-pentanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460441
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460441 10 g 10g
11339469 25 g 25g
11470441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11460441 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19999.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.161 g/mol
3-Methyl-2-pentanon anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til syntese af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methyl-2-pentanon anvendes som opløsningsmiddel og
som mellemprodukt til syntese af lægemidler.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 565-61-7
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00009336
InChI nøgle UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
IUPAC navn 3-methylpentan-2-on
SMIL CCC(C)C(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-pentanone
Tæthed 0.815
Kogepunkt 118°C to 119°C
Flammepunkt 12°C (53°F)
Brydningsindeks 1.4 00
Mængde 10 g
FN nummer UN1224
Beilstein 635791
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
Formel vægt 100.16
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methyl-2-pentanone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-pentanone