missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-2-oxovaleric Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30133670
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133670 10 g
30012058 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32642010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3715-31-9
Molekylær formel C6 H9 O3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 152.12
Synonym Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Valeric acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, Sodium DL-3-methyl-2-oxopentanoate, Sodium α-keto-β-methylvalerate, Sodium (±)-3-methyl-2-oxovalerate
IUPAC navn sodium;3-methyl-2-oxopentanoate
SMIL [Na+].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formel vægt 152.0449
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.