Learn More
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxovaleric acid
Specifications
Spécification
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 130.14 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 1460-34-0 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.0% |
| Solubility | DMSO : 130 mg/mL (998.92 mM∣Need ultrasonic) |
| Target | Endogenous Metabolite |
| Quantity | 100 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?