Få mere at vide
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxovaleric acid
Artikelnummer. 16445566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16445566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16445566 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY113063
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxovaleric acid is a neurotoxin, an acidogen, and a metabotoxin, and also an abnormal metabolite that arises from the incomplete breakdown of branched-chain amino acids.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 130.14 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 1460-34-0
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 130 mg/mL (998.92 mM∣Need ultrasonic)
Mål Endogenous Metabolite