missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-2-oxobutyric Acid Calcium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-oxobutyric Acid Calcium Salt |
| CAS | 51828-94-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H14CaO6 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Calcium alpha-Ketoisovalerate, keto-Valine Calcium, alpha-Ketoisovaleric Acid Calcium Salt, alpha-Ketovaline Calcium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H8O3.Ca/c2*1-3(2)4(6)5(7)8;/h2*3H,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].CC(C)C(=O)C(=O)[O-].CC(C)C(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;3-methyl-2-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?