missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-2-oxobutyric Acid Calcium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-oxobutyric Acid Calcium Salt |
| CAS | 51828-94-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H14CaO6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Calcium alpha-Ketoisovalerate, keto-Valine Calcium, alpha-Ketoisovaleric Acid Calcium Salt, alpha-Ketovaline Calcium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H8O3.Ca/c2*1-3(2)4(6)5(7)8;/h2*3H,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].CC(C)C(=O)C(=O)[O-].CC(C)C(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;3-methyl-2-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?