Få mere at vide
3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt, 98+%
Artikelnummer. 10743191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743191 25 g Glasflaske 25g
10687753 1 g Glasflaske 1g
10154110 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189720250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3715-29-5 | C5H7NaO3 | 138.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3715-29-5
Molekylær formel C5H7NaO3
Molekylvægt (g/mol) 138.1
MDL nummer MFCD00002581
InChI nøgle WIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, ketovaline sodium salt, unii-5om3h751iu, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt, 3-methyl-2-oxobutyric acid sodium salt, 2-ketoisovaleric acid sodium salt, sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, 3-methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, sodium dimethylpyruvate, ketovaline sodium
PubChem CID 2724059
IUPAC navn natrium;3-methyl-2-oxobutanoat
SMIL CC(C)C(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 227°C to 231°C
Farve Beige til gul eller hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCOCO2Na
Mængde 25 g
Beilstein 03, 682
Formel vægt 138.1
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller