Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt |
| Navn note | 98+% |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 227°C to 231°C |
| Farve | Beige til gul eller hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2CHCOCO2Na |
| Vis mere |