Få mere at vide
3-Methyl-2-oxobutanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16499316 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16499316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW006057
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxobutanoic acid is a precursor of pantothenic acid in Escherichia coli.
3-Methyl-2-oxobutanoic acid is a precursor of pantothenic acid in Escherichia coli.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-oxobutanoic acid
CAS 759-05-7
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H8O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)C(C(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Formel vægt 116.12
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid-Liquid Mixture
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism