missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-ylboronic Acid Pinacol Ester, TRC

Artikelnummer. 30341003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341003 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB496213100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-ylboronic Acid Pinacol Ester
CAS 1220696-32-1
Molekylær formel C14 H18 B N O4
Mængde 100 mg
Synonym 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[D]oxazol-5-ylboronic acid, pinacol ester
InChI formel InChI=1S/C14H18BNO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)9-6-7-11-10(8-9)16(5)12(17)18-11/h6-8H,1-5H3
SMIL CN1C(=O)Oc2ccc(cc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
IUPAC navn 3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 275.108
Formel vægt 275.133
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.