Få mere at vide
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386754
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386754 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10346804 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76703CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62522-63-8
Molekylær formel C8H6ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 247.65
MDL nummer MFCD03033702
InChI nøgle MRSCMVKREGBNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo-6-benzoxazolesulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-3-methylbenzoxazolin-2-one, 6-chlorosulfonyl-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5602, acmc-209n4g, 3-methyl-6-chlorosulfonylbenzoxazolone
PubChem CID 2772060
SMIL CN1C(=O)OC2=CC(=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-sulfonylchlorid
Formel vægt 247.66
Procent renhed 97%