Få mere at vide
3-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N.ClH/c1-4-5-6(2)7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 151.1128 |