Få mere at vide
(3-Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738635
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738635 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10535554 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738635 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55513DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 388072-09-1
Molekylær formel C6H9NO
Molekylvægt (g/mol) 111.144
MDL nummer MFCD09811371
InChI nøgle CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
PubChem CID 18187367
IUPAC navn (3-methylfuran-2-yl)methanamin
SMIL CC1=C(OC=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Methyl-2-furyl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 111.14
Procent renhed 97%