Få mere at vide
(3-Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Methyl-2-furyl)methylamine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 111.14 |
| Procent renhed | 97% |