Få mere at vide
3-Methyl-2-furoic Acid-d (Contained d0), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-furoic Acid-d1 |
| CAS | 78742-93-5 |
| Molekylær formel | C6 H5 D O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Methyl-2-furancarboxylic Acid-d, 3-Methylfuran-2-carboxylic Acid-d |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)/i3D |
| SMIL | CC1=C(C(O)=O)OC([2H])=C1 |
| IUPAC navn | 3-methylfuran-2-carboxylic-5-d acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vægt | 127.04 |