Få mere at vide
3-Methyl-2-furoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11371397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371397 1 g 1g
11381397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01763.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4412-96-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4412-96-8
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
MDL nummer MFCD00014111
InChI nøgle BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-furancarboxylic acid, unii-5jp68392hm, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-furoicacid, methylpyromucic acid, 3-methyl furoic acid, 3-methylpyromucic acid, acmc-20a5im
PubChem CID 78127
IUPAC navn 3-methylfuran-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(OC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-furoic acid
Smeltepunkt 133°C to 137°C
Mængde 1 g
Beilstein 116183
Formel vægt 126.11
Procent renhed ≥98%