Få mere at vide
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, 98%, stabilized
Artikelnummer. 10285730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285730 10 g Glasflaske 10g
10317870 50 g Glasflaske 50g
11914841 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163590100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2758-18-1
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.13
InChI nøgle CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
PubChem CID 17691
IUPAC navn 3-methylcyclopent-2-en-1-on
SMIL CC1=CC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Smeltepunkt 3.0°C to 5.0°C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 74.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C5H5(=O)
Brydningsindeks 1.4870 to 1.4900
Mængde 10 g
Beilstein 07,I,46
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formel vægt 96.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.