Få mere at vide
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on, 98%, stab. med 0,1% hydroquinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429070
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429070 10 g 10g
11439070 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13993.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.129 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, varme. Opbevares i køleskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2758-18-1
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.129
MDL nummer MFCD00001403
InChI nøgle CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
PubChem CID 17691
IUPAC navn 3-methylcyclopent-2-en-1-on
SMIL CC1=CC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Navn note stabilized with 0.1% hydroquinone
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 0.98
pH 4.9
Kogepunkt 72°C to 74°C (15 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.489
Mængde 10 g
Beilstein 1280476
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 96.13
Procent renhed 98%