Få mere at vide
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, 98%
Artikelnummer. 10469050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10469050 10 g Glasflaske 10g
10043303 1 g Glasflaske 1g
10350114 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10469050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126660100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-18-6
Molekylær formel C7H10O
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD00001581
InChI nøgle IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
IUPAC navn 3-methylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1=CC(=O)CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -21°C
Farve Brun til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 199.0°C to 200.0°C
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H7(=O)
Brydningsindeks 1.4935 to 1.4955
Mængde 10 g
Beilstein 07, 54
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 110.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske