Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -21°C |
| Farve | Brun til gul |
| Tæthed | 0.9700g/mL |
| Kogepunkt | 199.0°C to 200.0°C |
| Flammepunkt | 74°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Vis mere |