Få mere at vide
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, 98%
Artikelnummer. 11497667
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497667 100 g 100g
11349469 10 g 10g
11487667 25 g 25g
11359469 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11497667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15704.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110.16 g/mol
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on blev anvendt i syntesen af 19-nor-1α 25-dihydroxyvitamin D(3)-derivater. Det blev også brugt i kønsferomoner fra Douglas-granbillen. Anvendes i nøddesmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on blev brugt i syntesen af 19-nor-1α 25-dihydroxyvitamin D(3)-derivater. Det blev også brugt i kønsferomoner fra Douglas-granbillen. Anvendes i nøddesmag.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-18-6
Molekylær formel C7H10O
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD00001581
InChI nøgle IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
IUPAC navn 3-methylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1=CC(=O)CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Tæthed 0.971
Kogepunkt 199°C to 200°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.494
Mængde 100 g
Beilstein 1560601
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 110.15
Procent renhed 98%