missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-2-chloro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-chloro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 161087-48-5 |
| Molekylær formel | C11 H8 Cl N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClN3/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cn1c(Cl)nc2c3cccnc3ccc12 |
| IUPAC navn | 2-chloro-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.65 |
| Formel vægt | 217.0407 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?