Få mere at vide
3-Methyl-2-butenal, TRC
Artikelnummer. 30476665
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30476665 10 g
1 options
Artikelnummer. 30476665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29406510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butenal
CAS 107-86-8
Molekylær formel C5H8O
Mængde 10 g
Synonym 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
SMIL CC(=CC=O)C
IUPAC navn 3-methylbut-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575