Få mere at vide
3-Methyl-2-butenal, TRC
Artikelnummer. 30475684
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30475684 5 g
1 options
Artikelnummer. 30475684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2940655G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butenal
CAS 107-86-8
Molekylær formel C5H8O
Mængde 5 g
Synonym 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
SMIL CC(=CC=O)C
IUPAC navn 3-methylbut-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575