missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate-d6 |
| CAS | 1189502-84-8 |
| Molekylær formel | C7 2H6 H6 O S |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=CCSC(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | S-[4,4,4-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)but-2-enyl] ethanethioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.27 |
| Formel vægt | 150.0985 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?