Få mere at vide
3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetat (3-Methyl-2-buten-1-thiol forløber), TRC
Artikelnummer. 30480626
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480626 10 mg
30482012 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30480626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29440510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33049-93-3
Molekylær formel C7 H12 O S
Molekylvægt (g/mol) 144.23
IUPAC navn S-(3-methylbut-2-enyl) ethanethioat
SMIL CC(=CCSC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Formel vægt 144.0609