Få mere at vide
3-Methyl-2-buten-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-Buten-1-ol |
| CAS | 556-82-1 |
| Molekylær formel | C5 H10 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,3-Dimethylallyl alcohol, 3-Methyl-2-butenyl alcohol, Dimethylallyl alcohol, Prenol, Prenyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=CCO)C |
| IUPAC navn | 3-methylbut-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vægt | 86.0732 |