Få mere at vide
3-Methyl-2-buten-1-ol-d6 (d5 Major)(Contain ~3% d0), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-buten-1-ol-d6 |
| CAS | 53439-16-0 |
| Molekylær formel | C5 2H6 H4 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Buten-4,4,4-d3-1-ol, 3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-2-buten-4,4,4-d3-1-ol, 3-Methyl-2-buten-1-ol-d6, 3-Methyl-2-buten-1-ol-D6 (dimethyl-D6), Prenol-d6, Prenyl alcohol D6, γ,γ-Di(methyl-d3)allyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=CCO)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4,4,4-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)but-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.17 |
| Formel vægt | 92.1108 |