Få mere at vide
3-Methyl-2-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-butanone |
| CAS | 563-80-4 |
| Molekylær formel | C5 H10 O |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 2-Butanone, 3-methyl-, 3-Methyl-2-butanone, 2-Acetylpropane, 2-Methylbutan-3-one, Isopropyl methyl ketone, MIPK, Methyl isopropyl ketone, NSC 9379 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C(=O)C |
| IUPAC navn | 3-methylbutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vægt | 86.0732 |