Få mere at vide
3-Methyl-2-butanone, TRC
Artikelnummer. 30465172
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
Product Code. Mængde
30465172 100 mL
1 options
Product Code. 30465172 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM294155100ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butanone
CAS 563-80-4
Molekylær formel C5 H10 O
Mængde 100 mL
Synonym 2-Butanone, 3-methyl-, 3-Methyl-2-butanone, 2-Acetylpropane, 2-Methylbutan-3-one, Isopropyl methyl ketone, MIPK, Methyl isopropyl ketone, NSC 9379
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
SMIL CC(C)C(=O)C
IUPAC navn 3-methylbutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Formel vægt 86.0732