Få mere at vide
3-Methyl-2-butanone, puriss, ≥98.5% (GC), Honeywell™
Artikelnummer. 15695890 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15695890 100 mL Glass bottle 100ml
15605900 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15695890 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 59600100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 563-80-4
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00008919
InChI nøgle SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC navn 3-methylbutan-2-one
SMIL CC(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butanone
Smeltepunkt -92°C
Farve Colorless
Tæthed 0.805g/mL at 25°C
Kogepunkt 94°C to 95°C
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)2CHCOCH3
Brydningsindeks 1.388
Mængde 100 mL
FN nummer UN2397
Beilstein 1071238
Formel vægt 86.13g/mol
Procent renhed ≥98.5% (GC)