Få mere at vide
3-Methyl-2-butanone, 98%
Artikelnummer. 11440358
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440358 1000 mL 1000ml
11450358 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24527.AU
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Methyl-2-butanon bruges til syntese af heterocykliske forbindelser og vigtigt mellemprodukt i medicin. Det bruges som industrielt opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-2-butanon bruges til syntese af heterocykliske forbindelser og vigtigt mellemprodukt i medicin. Det bruges som industrielt opløsningsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand (8,21 mg/ml ved 20 C), ether, alkohol
, acetone og ethanol.°
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-80-4
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00008919
InChI nøgle SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC navn 3-methylbutan-2-on
SMIL CC(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butanone
Smeltepunkt -92°C
Tæthed 0.805
Kogepunkt 94°C to 95°C
Flammepunkt −1°C (30°F)
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.388
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2397
Beilstein 1071238
Merck Index 14,6090
Opløselighedsinformation Soluble in water (8.21mg/ml at 20°C),ether,alcohol,acetone,and ethanol.
Formel vægt 86.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl isopropyl ketone