Få mere at vide
3-Methyl-2-butanone, 98%
Artikelnummer. 10338450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338450 250 mL Glasflaske 250ml
10042990 1 L Glasflaske 1 L
10475755 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10338450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218772500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 563-80-4
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00008919
InChI nøgle SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC navn 3-methylbutan-2-on
SMIL CC(C)C(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butanone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -92.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 94.0°C to 95.0°C
Flammepunkt 6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCOCH3
Brydningsindeks 1.3870 to 1.3890
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 682
Merck Index 15, 6162
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6g/L (20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 86.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methyl-2-butanone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.