Få mere at vide
(+/-)-3-Methyl-2-butanol, 98%
Artikelnummer. 11377405
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377405 25 g 25g
11387405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05347.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-75-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-2-butanol er blevet brugt som reference for mikrobielt producerede, flygtige organiske forbindelser (MVOC) i GC-MS analyser. Det fungerer som en plantemetabolit og polært opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-2-butanol er blevet brugt som reference for mikrobielt producerede, flygtige organiske forbindelser (MVOC) i GC-MS analyser. Det fungerer som en plantemetabolit og polært opløsningsmiddel.
Opløselighed
blandbar i ether, alkoholer. Lidt opløseligt i vand. (2,8 g/100 ml, °30 C)
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-75-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004527
InChI nøgle MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
PubChem CID 11732
ChEBI CHEBI:77517
IUPAC navn 3-methylbutan-2-ol
SMIL CC(C)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-3-Methyl-2-butanol
Kogepunkt 112°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1105
Beilstein 1718800
Merck Index 14,6031
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%