Få mere at vide
3-Methyl-2-butanethiol, 95%, remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-butanethiol |
| Tæthed | 0.84 |
| Kogepunkt | 100°C |
| Flammepunkt | 3°C (37°F) |
| Lugt | Stench |
| Assay Procent Noter | remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol |
| Brydningsindeks | 1.444 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3336 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Vis mere |