Få mere at vide
3-Methyl-2-butanethiol, 95%, remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486036
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486036 5 g 5g
11496036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22330.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2084-18-6
Molekylær formel C5H12S
Molekylvægt (g/mol) 104.21
MDL nummer MFCD00039648
InChI nøgle BFLXFRNPNMTTAA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-2-butanethiol, 2-butanethiol, 3-methyl, 3-methyl-2-butylthiol, fema no. 3304, 3-methyl-2-butane thiol, acmc-209ff6, 3-methyl-2-butyl mercaptan, ksc202s8n, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide #
PubChem CID 519823
IUPAC navn 3-methylbutane-2-thiol
SMIL CC(C)C(C)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butanethiol
Tæthed 0.84
Kogepunkt 100°C
Flammepunkt 3°C (37°F)
Lugt Stench
Assay Procent Noter remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol
Brydningsindeks 1.444
Mængde 5 g
FN nummer UN3336
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 104.22
Procent renhed 95%