Få mere at vide
3-Methyl-2-butanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-butanamine |
| CAS | 598-74-3 |
| Molekylær formel | C5H13N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3-Methylbutan-2-yl)amine, (±)-3-Methyl-2-butanamine, (±)-3-Methyl-2-butylamine, 1,2-Dimethylpropanamine, 1,2-Dimethylpropylamine, 2-Amino-3-methylbutane, 3-Methyl-2-aminobutane, 3-Methyl-2-butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C(C)N |
| IUPAC navn | 3-methylbutan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.16 |
| Formel vægt | 87.1048 |