Få mere at vide
3-Methyl-2-benzothiazolinon Hydrazonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30407406
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30407406 2.5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30407406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9538902.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride
CAS 4338-98-1
Molekylær formel C8 H9 N3 S . Cl H
Mængde 2.5 g
Synonym 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride (1:1), 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (8CI), 2-Hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothi
InChI formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
IUPAC navn (3-methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden) hydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 215.703
Formel vægt 215.028