Få mere at vide
3-Methyl-2-benzothiazolinon hydrazonhydrochlorid monohydrat, 98+%
Artikelnummer. 15482436
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482436 50 g 50g
15472436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15482436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56061.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 38894-11-0 | C8H12ClN3OS | 233,714 g/mol
Det bruges som reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af alifatiske aldehyder og til bestemmelse af hexosaminer i glycosaminoglycaner. Det er inkorporeret i en ny peroxidasefarvereaktion. Det er også et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af spor af selen (IV) i miljøprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af alifatiske aldehyder og til bestemmelse af hexosaminer i glycosaminoglycaner. Det er inkorporeret i en ny peroxidasefarvereaktion. Det er også et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af spor af selen (IV) i miljøprøver.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38894-11-0
Molekylær formel C8H12ClN3OS
Molekylvægt (g/mol) 233.714
MDL nummer MFCD00149370
InChI nøgle IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonym 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
PubChem CID 6508671
IUPAC navn (E)-(3-methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazin;hydrat;hydrochlorid
SMIL CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Smeltepunkt 270 °C til 274 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4722243
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 233,72 (215,70 Vandfri)
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge