Få mere at vide
3-Methyl-2-benzothiazolinon hydrazonhydrochlorid monohydrat, 98+%
Beskrivelse
Det bruges som reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af alifatiske aldehyder og til bestemmelse af hexosaminer i glycosaminoglycaner. Det er inkorporeret i en ny peroxidasefarvereaktion. Det er også et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af spor af selen (IV) i miljøprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af alifatiske aldehyder og til bestemmelse af hexosaminer i glycosaminoglycaner. Det er inkorporeret i en ny peroxidasefarvereaktion. Det er også et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af spor af selen (IV) i miljøprøver.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate |
| Smeltepunkt | 270 °C til 274 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4722243 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 233,72 (215,70 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge