Få mere at vide
3-Methyl-2-benzothiazolinon hydrazonhydrochloridmonohydrat, 98%
Artikelnummer. 10789901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10789901 10 g Glasflaske 10g
10368663 50 g Glasflaske 50g
15199283 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10789901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.83 DKK
    752.65 DKK / 10g
    Spare 83.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 38894-11-0 | HCl·H2O | 233,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38894-11-0
Molekylær formel HCl·H2O
Molekylvægt (g/mol) 233.72
MDL nummer MFCD00149370
InChI nøgle IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonym 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
PubChem CID 6508671
IUPAC navn (E)-(3-methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazin;hydrat;hydrochlorid
SMIL CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 270,0 °C til 276,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 8% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Følsomhed (til hydroxylgrupper) Bestå test
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 233.72
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge