Få mere at vide
3-Methyl-2-benzothiazolinon hydrazonhydrochloridmonohydrat, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 270,0 °C til 276,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 8% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 50 g |
| Show More |
Safety and Handling
- 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge