Få mere at vide
3-Methyl-2-benzothiazolinon hydrazonhydrochloridhydrat, TRC
Artikelnummer. 30478185
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478185 5 g
30469267 1 g
30473271 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2889305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149022-15-1
Molekylær formel C8H10ClN3S.xH2O
Molekylvægt (g/mol) 233.718
Synonym 3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone Hydrazone Monohydrochloride Hydrate, MBTH Hydrochloride Hydrate
IUPAC navn (Z)-2-hydrazineyliden-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazolhydrochloridhydrat
SMIL CN1/C(SC2=C1C=CC=C2)=N/N.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Hydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Formel vægt 233.039