Få mere at vide
3-Methyl-2-benzothiazolinon hydrazonhydrochloridhydrat, 97%
Beskrivelse
3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazonhydrochloridhydrat bruges til syntese af benzothiazoliumazofarvestoffer. Det er et kromogent reagens, der anvendes til bestemmelse af kolesterol, benzodiazepiner og enzymaktivitet. Som et elektrofilt koblingsreagens bruges det til den spektrofotometriske bestemmelse af chloramin-B (CAB) og andet resterende klorindhold i forskellige miljømæssige vandprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazonhydrochloridhydrat bruges til syntese af benzothiazoliumazofarvestoffer. Det er et kromogent reagens, der anvendes til bestemmelse af kolesterol, benzodiazepiner og enzymaktivitet. Som et elektrofilt koblingsreagens bruges det til den spektrofotometriske bestemmelse af chloramin-B (CAB) og andet resterende klorindhold i forskellige miljømæssige vandprøver.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og
methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate |
| Smeltepunkt | ∼275 °C (nedbrydning) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3571041 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol. |
| Formel vægt | 215,71 (Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |