Få mere at vide
3-Methyl-2-benzothiazolinon hydrazonhydrochloridhydrat, 97%
Artikelnummer. 11437787
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437787 5 g 5g
11447787 25 g 25g
11457787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11437787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16317.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.05 DKK
    351.65 DKK / 5g
    Spare 39.40 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 149022-15-1 | C8H10ClN3S | 215,70 g/mol
3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazonhydrochloridhydrat bruges til syntese af benzothiazoliumazofarvestoffer. Det er et kromogent reagens, der anvendes til bestemmelse af kolesterol, benzodiazepiner og enzymaktivitet. Som et elektrofilt koblingsreagens bruges det til den spektrofotometriske bestemmelse af chloramin-B (CAB) og andet resterende klorindhold i forskellige miljømæssige vandprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazonhydrochloridhydrat bruges til syntese af benzothiazoliumazofarvestoffer. Det er et kromogent reagens, der anvendes til bestemmelse af kolesterol, benzodiazepiner og enzymaktivitet. Som et elektrofilt koblingsreagens bruges det til den spektrofotometriske bestemmelse af chloramin-B (CAB) og andet resterende klorindhold i forskellige miljømæssige vandprøver.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og
methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149022-15-1
Molekylær formel C8H10ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 215.70
MDL nummer MFCD00149370
InChI nøgle OEZPVSPULCMUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-9u2c4w7epr, mbth hydrochloride, 9u2c4w7epr, 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride, z-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride, mbth hcl, ccris 1543, 2 3h-benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride 1:1, 2e-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrochloride
PubChem CID 9575839
IUPAC navn (Z)-(3-methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazin;hydrochlorid
SMIL Cl.CN1C(SC2=CC=CC=C12)=NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Smeltepunkt ∼275 °C (nedbrydning)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3571041
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 215,71 (Vandfri)
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride