missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-2(5H)-furanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 22122-36-7 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C5H6O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3 |
| SMIL | CC1=CCOC1=O |
| IUPAC navn | 4-methyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.09 |
| Formel vægt | 98.0368 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?