Få mere at vide
3-Methyl-2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide |
| CAS | 1193-10-8 |
| Molekylær formel | C5 H8 O2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,5-Dihydro-3-methylthiophene 1,1-dioxide, 2,5-Dihydro-3-methylthiophene S,S-Dioxide, 3-Methyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-Dioxide, 3-Methyl-2,5-dihydrothiophene Dioxide, 3-Methyl-3-sulfolene, 3-Methyl-3-thiolene 1,1-Dioxide, 3-Methylsulfolene, NSC 15090 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2S/c1-5-2-3-8(6,7)4-5/h2H,3-4H2,1H3 |
| SMIL | CC1=CCS(=O)(=O)C1 |
| IUPAC navn | 3-methyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.181 |
| Formel vægt | 132.025 |