Få mere at vide
3-Methyl-2,5-bis-(2-hydroxyethyl)pyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2,5-bis-(2-hydroxyethyl)pyrazine |
| CAS | 96681-84-4 |
| Molekylær formel | C9H14N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Methyl-2,5-pyrazinediethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-7-9(3-5-13)10-6-8(11-7)2-4-12/h6,12-13H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | OCCC1=CN=C(CCO)C(C)=N1 |
| IUPAC navn | 2,2'-(3-methylpyrazine-2,5-diyl)bis(ethan-1-ol) |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.1055 |