Få mere at vide
3-Methyl-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 11351347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351347 5 g 5g
11361347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01618.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
CAS: 1453-58-3 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1453-58-3
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.11
MDL nummer MFCD00005240,MFCD08685900
InChI nøgle XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15073
IUPAC navn 5-methyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1H-pyrazole
Tæthed 1.02
Kogepunkt 203°C to 205°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 5 g
Beilstein 1454
Synonym 3-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl, 5-methylpyrazole, 3 5-methylpyrazole, pyrazole, 5-methyl, 1h-pyrazole,5-methyl, 1h-pyrazole, 5-methyl, pyrazole, 3-methyl, unii-w7ku1rro6u
Formel vægt 82.11
Procent renhed 97%