Få mere at vide
3-Methyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 15496338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496338 1 g 1g
15406348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59899.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 402-61-9 | C5H6N2O2 | 126,115 g/mol
3-Methylpyrazol-5-carboxylsyre er en potent og selektiv D-aminosyreoxidase (DAO) (også kendt som DAAO, DAMOX og OXDA) hæmmer, der beskytter DAO-celler mod oxidativt stress induceret af D-Serine. 3-Methylpyrazol-5-carboxylsyre forebygger specifikt formalin-induceret tonisk smerte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methylpyrazol-5-carboxylsyre er en potent og selektiv D-aminosyreoxidase (DAO) (også kendt som DAAO, DAMOX og OXDA) hæmmer, der beskytter DAO-celler mod oxidativt stress induceret af D-Serine. 3-Methylpyrazol-5-carboxylsyre forebygger specifikt formalin-induceret tonisk smerte.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-61-9
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.115
MDL nummer MFCD00462235
InChI nøgle WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
IUPAC navn 5-methyl-lH-pyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 236 °C til 240 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid.
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%